Läs mer
20-O-Acetylingenol-3-angelate, MedChemExpress
Beskrivning
20-O-Acetylingenol-3-angelate is a natural compound.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 20-O-Acetylingenol-3-angelate |
| CAS | 82425-35-2 |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C27H36O7 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | Euphorbia factor Pe1 |
| LEDER | C/C=C(C)\C(O[C@H]1C(C)=C[C@]2(C3=O)[C@]1(O)[C@H](O)C(COC(C)=O)=C[C@@]3([H])[C@@]4([H])[C@@](C4(C)C)([H])C[C@H]2C)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 472.57 |
| Formel vikt | 472.57 |
| Kvalitet | Research |