Läs mer
Heathrow Scientific™ Skjutbrickor i kartong för 20 platser
Produktkod. p-8272038 Handla allt Fisherbrand Produkter
Färg:
Gult
Rött
Förpackningsstorlek:
Paket med 72
Produktkod. 15549811
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ta enkelt bort objektglasen med ett bekvämt tumspår. Heathrow Scientific™ Skjutbrickor i kartong med 20 platser maximerar provskyddet med försänkta horisontella fack.
  • Horisontella fack är försänkta för att skydda proverna när locket är stängt
  • Har tumskärning för enkel borttagning av objektglas
  • Rymmer 20 objektglas i standardstorlek
  • Disponibel
Specifikationer
Typ Skjut förvaringsfack
Glidkapacitet 20
Färg Rött
Fack 20
Enheten håller 20 bilder
För användning med (applikation) Säkert arbete, transport och korttidsförvaring av rutschbanor
För användning med (utrustning) Objektglas för mikroskop
Höjd (engelska) 0,4 tum.
Höjd (metrisk) 0.9 cm
Längd (engelska) 8,2 tum
Längd (metrisk) 20.8 cm
Material Kartong
Form Rektangulär
Bredd (engelska) 13,4 tum
Bredd (metrisk) 34.1 cm