Läs mer
20(R)-Ginsenoside Rg2, TRC
Specifikationer
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Ginsenoside Rg2 (R-Form) |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | disodium;pentakis(azanylidynemethyl)-(oxoniumylidyne-λ^{4}-azanyl)iron(2+);dihydrate |
| Formel vikt | 784.4973 |