Läs mer
20(R)-Ginsenoside Rh2, MedChemExpress
Beskrivning
It has anticancer effects via blocking cell proliferation and causing G1 phase arrest. 20(R)-Ginsenoside Rh2 induces apoptosis, and has anti-inflammatory and antioxidative activity. 20(R)-Ginsenoside Rh2 inhibits the replication and proliferation of mouse and human gammaherpesvirus 68 (MHV-68) with an IC50 of 2.77 μM for murine MHV-68.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 20(R)-Ginsenoside Rh2 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 112246-15-8 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 5 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C36H62O8 |
| För användning med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| Löslighetsinformation | DMSO : 125 mg/mL (200.68 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O[C@H]([C@H]([C@@H]([C@@H](CO)O1)O)O)[C@@H]1O[C@H]2CC[C@]3(C)[C@@]4([H])C[C@@H](O)[C@@H]5[C@@H]([C@](C)(O)CC/C=C(C)\C)CC[C@](C)5[C@@](C)4CC[C@@]3([H])C2(C)C |
| Visa mer |