Läs mer
20(S)-Ginsenoside F1, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ginsenoside F1 |
| CAS | 53963-43-2 |
| Molekylformel | C36 H62 O9 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | (3β,6α,12β)-3,6,12-Trihydroxydammar-24-en-20-yl β-D-glucopyranoside, 20(S)-Ginsenoside F1, Panaxoside A progenin |
| InChI formel | InChI=1S/C36H62O9/c1-19(2)10-9-13-36(8,45-31-29(43)28(42)27(41)23(18-37)44-31)20-11-15-34(6)26(20)21(38)16-24-33(5)14-12-25(40)32(3,4)30(33)22(39)17-35(24,34)7/h10,20-31,37-43H,9,11-18H2,1-8H3/t20-,21+,22-,23+,24+,25-,26-,27+,28-,29+,30-,31-,33+,34+,35+,36-/m0/s1 |
| LEDER | CC(=CCC[C@](C)(O[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)[C@H]2CC[C@]3(C)[C@@H]2[C@H](O)C[C@@H]4[C@@]5(C)CC[C@H](O)C(C)(C)[C@@H]5[C@@H](O)C[C@@]34C)C |
| IUPAC-namn | (2S,3R,4S,5S,6R)-2-[(1S)-1,5-dimethyl-1-[(3S,5R,6S,8R,9R,10R,12R,13R,14R,17S)-3,6,12-trihydroxy-4,4,8,10,14-pentamethyl-2,3,5,6,7,9,11,12,13,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]hex-4-enoxy]-6-(hydroxymethyl)tetrahydropyran-3,4,5-triol |
| Molekylvikt (g/mol) | 638.87 |
| Formel vikt | 638.4394 |