Läs mer
20(S)-Ginsenoside Rg2, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ginsenoside Rg2 |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C42H72O13/c1-20(2)11-10-14-42(9,51)22-12-16-40(7)28(22)23(44)17-26-39(6)15-13-27(45)38(4,5)35(39)24(18-41(26,40)8)53-37-34(32(49)30(47)25(19-43)54-37)55-36-33(50)31(48)29(46)21(3)52-36/h11,21-37,43-51H,10,12-19H2,1-9H3/t21-,22-,23+,24-,25+,26+,27-,28-,29-,30+,31+,32-,33+,34+,35-,36-,37+,39+,40+,41+,42-/m0/s1 |
| Formel vikt | 784.4973 |