missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
20(S)-Ginsenoside Rh1, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ginsenoside Rh1 |
| CAS | 63223-86-9 |
| Molekylformel | C36 H62 O9 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | β-D-Glucopyranoside, (3β,6α,12β)-3,12,20-trihydroxydammar-24-en-6-yl, Dammarane, β-D-glucopyranoside deriv., (3β,6α,12β)-3,12,20-Trihydroxydammar-24-en-6-yl β-D-glucopyranoside, 20(S)-Ginsenoside Rh1, Ginsenoside Rh1, Prosapogenin A2, S-Ginsenoside Rh1, Sanchinoside B2, Sanchinoside Rh1 |
| InChI formel | InChI=1S/C36H62O9/c1-19(2)10-9-13-36(8,43)20-11-15-34(6)26(20)21(38)16-24-33(5)14-12-25(39)32(3,4)30(33)22(17-35(24,34)7)44-31-29(42)28(41)27(40)23(18-37)45-31/h10,20-31,37-43H,9,11-18H2,1-8H3/t20-,21+,22-,23+,24+,25-,26-,27+,28-,29+,30-,31+,33+,34+,35+,36-/m0/s1 |
| LEDER | CC(=CCC[C@](C)(O)[C@H]1CC[C@]2(C)[C@@H]1[C@H](O)C[C@@H]3[C@@]4(C)CC[C@H](O)C(C)(C)[C@@H]4[C@H](C[C@@]23C)O[C@@H]5O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]5O)C |
| IUPAC-namn | (2R,3R,4S,5S,6R)-2-[[(3S,5R,6S,8R,9R,10R,12R,13R,14R,17S)-3,12-dihydroxy-17-[(2S)-2-hydroxy-6-methylhept-5-en-2-yl]-4,4,8,10,14-pentamethyl-2,3,5,6,7,9,11,12,13,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-6-yl]oxy]-6-(hydroxymethyl)oxane-3,4,5-triol |
| Molekylvikt (g/mol) | 638.87 |
| Formel vikt | 638.4394 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?