Läs mer
20(S)-Ginsenoside Rh2, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ginsenoside Rh2 |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C36H62O8/c1-20(2)10-9-14-36(8,42)21-11-16-35(7)27(21)22(38)18-25-33(5)15-13-26(32(3,4)24(33)12-17-34(25,35)6)44-31-30(41)29(40)28(39)23(19-37)43-31/h10,21-31,37-42H,9,11-19H2,1-8H3/t21-,22+,23+,24-,25+,26-,27-,28+,29-,30+,31-,33-,34+,35+,36-/m0/s1 |
| Formel vikt | 622.4445 |