Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Färg | Blått |
| Håller | Mikrorör (0,5 till 2 ml) |
| Material | Polypropen |
| Positioner | 20 brunnar |
| Form | Triangel |
| Staplingsbar | Nej |
| Sterilitet | Icke-steril |
| För användning med (utrustning) | 1,0 ml och 1,5/2,0 ml rör |
| Kvantitet | 6 Pk. |
| Visa mer |