Läs mer
Branson Ultrasonics™ Sonifiers på 200 och 400 watt: Rosettkylningsceller
Produktkod. 10436984
Change view
Kapacitet (metrisk):
25 ml
250 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
10436984 250 ml Varje
12366057 25 ml Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10436984 Leverantör Branson Ultrasonics™ Leverantörsnummer 201123003
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5040.00 SEK
    3939.29 SEK / Paket med 1
    Save 1100.71 SEK
    21% Av
Beräknad leverans: 18-01-2027
Rosett kylceller för Branson 200- och 400-Watt Sonifiers
För användning med Branson 200- och 400-Watt Sonifiers
Specifikationer
Produkttyp Kylningscell
Kapacitet (metrisk) 250 ml
För användning med (utrustning) Modell 500 och 100 sonic dismembrator