Läs mer
200.7, 6010 - Interferenskontrolllösning 1: Hg @ 50; Be @ 100; Mn @ 200; Ag, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Ni, V, Zn @ 300; Se @ 500; As, PB, Tl @ 1000; K @ 20000 μg/ml i 5% HNO3, VHG™
Beskrivning
200.7, 6010 - Interferenskontrolllösning 1: Hg @ 50; Be @ 100; Mn @ 200; Ag, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Ni, V, Zn @ 300; Se @ 500; As, PB, Tl @ 1000; K @ 20 000 μg/ml i 5 % HNO3
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Mercury/Beryllium/Manganese/Barium/Cadmium/Chromium/Cobalt/Copper/Nickel/Silver/Vanadium/Zinc/Selenium/Arsenic/Lead/Thallium/Potassium |
| CAS | 7439-97-6, 7440-41-7, 7439-96-5, 7440-39-3, 7440-43-9, 7440-47-3 |
| Metoder | ICP |
| Analyt- eller komponentnamn | Mercury/Beryllium/Manganese/Barium/Cadmium/Chromium/Cobalt/Copper/Nickel/Silver/Vanadium/Zinc/Selenium/Arsenic/Lead/Thallium/Potassium |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Lösningsmedel eller matris | Utspäd HNO3 |
| Kvantitet | 100 ml |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Mercury 50 μg/mL/Beryllium 100 μg/mL/Manganese 200 μg/mL/Barium 300 μg/mL/Cadmium 300 μg/mL/Chromium 300 μg/mL/Cobalt 300 μg/mL/Copper 300 μg/mL/Nickel 300 μg/mL/Silver 300 μg/mL/Vanadium 300 μg/mL/Zinc 300 μg/mL/Selenium 500 μg/mL/Arsenic 1000 μg/mL/Lead 1000 μg/mL/Thallium 1000 μg/mL/Potassium 20000 μg/mL |