Läs mer
200.7, 6010 - Kvalitetskontroll (QCS) lösning 1: Ag @ 50; As, B, Ba, Be, Ca, Cd, Ce, Co, Cr, Cu, Hg, Mg, Mn, Ni, P, Pb, Se, Sr, Tl, V, Zn @ 100 μg/ml i 5% HNO3, VHG™
Produktkod. 17987419
Change view
Kvantitet:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17987419 100 ml
17978599 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 17987419 Leverantör VHG Labs Leverantörsnummer VHG44QCS1Z100
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
VHG Labs erbjuder ISO 17034 metallo-organiska och vattenbaserade oorganiska certifierade referensmaterial för analys av olja, bränsle och kylvätska samt en rad certifierade standarder för miljö-, farmaceutiska och industriella tillämpningar
200.7, 6010 - Kvalitetskontroll (QCS) lösning 1: Ag @ 50; As, B, Ba, Be, Ca, Cd, Ce, Co, Cr, Cu, Hg, Mg, Mn, Ni, P, Pb, Se, Sr, Tl, V, Zn @ 100 μg/ml i 5% HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Silver/Arsenic/Barium/Beryllium/Boron/Cadmium/Calcium/Cerium/Chromium/Cobalt/Copper/Lead/Magnesium/Manganese/Mercury/Nickel/Phosphorus/Selenium/Strontium/Thallium/Vanadium/Zinc
CAS 7440-22-4, 7440-38-2, 7440-39-3, 7440-41-7, 7440-42-8, 7440-43-9
Metoder ICP
Analyt- eller komponentnamn Silver/Arsenic/Barium/Beryllium/Boron/Cadmium/Calcium/Cerium/Chromium/Cobalt/Copper/Lead/Magnesium/Manganese/Mercury/Nickel/Phosphorus/Selenium/Strontium/Thallium/Vanadium/Zinc
Frakt skick Rumstemperatur
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Lösningsmedel eller matris Utspäd HNO3
Kvantitet 100 ml
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Silver 50 μg/mL/Arsenic 100 μg/mL/Barium 100 μg/mL/Beryllium 100 μg/mL/Boron 100 μg/mL/Cadmium 100 μg/mL/Calcium 100 μg/mL/Cerium 100 μg/mL/Chromium 100 μg/mL/Cobalt 100 μg/mL/Copper 100 μg/mL/Lead 100 μg/mL/Magnesium 100 μg/mL/Manganese 100 μg/mL/Mercury 100 μg/mL/Nickel 100 μg/mL/Phosphorus 100 μg/mL/Selenium 100 μg/mL/Strontium 100 μg/mL/Thallium 100 μg/mL/Vanadium 100 μg/mL/Zinc 100 μg/mL