Läs mer
200.7 Rev. 3.3, 6010A - Mixed Calibration Standard 1: Be @ 50; Mn @ 100; CD, Zn @ 150; Se @ 200; PB @ 500 μg/ml i 2% HNO3, VHG™
Produktkod. 17920636
Change view
Kvantitet:
100 ml
Produktkod. Kvantitet
17920636 100 ml
1 options
Produktkod. 17920636 Leverantör VHG Labs Leverantörsnummer VHGMCS1100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-01-2027
VHG Labs erbjuder ISO 17034 metallo-organiska och vattenbaserade oorganiska certifierade referensmaterial för analys av olja, bränsle och kylvätska samt en rad certifierade standarder för miljö-, farmaceutiska och industriella tillämpningar
200.7 Rev. 3.3, 6010A - Mixed Calibration Standard 1: Be @ 50; Mn @ 100; CD, Zn @ 150; Se @ 200; PB @ 500 μg/ml i 2% HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Beryllium/Manganese/Cadmium/Zinc/Selenium/Lead
CAS 7440-41-7, 7439-96-5, 7440-43-9, 7440-66-6, 7782-49-2, 7439-92-1
Metoder ICP/ICP-MS
Analyt- eller komponentnamn Beryllium/Manganese/Cadmium/Zinc/Selenium/Lead
Frakt skick Rumstemperatur
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Lösningsmedel eller matris Utspäd HNO3
Kvantitet 100 ml
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Beryllium 50.01 μg/mL/Manganese 100 μg/mL/Cadmium 149.9 μg/mL/Zinc 150 μg/mL/Selenium 200.1 μg/mL/Lead 500 μg/mL