Läs mer
200,8 Kalibreringsstandard B: Ag, Ba @ 10 μg/ml i 1 % HNO3, VHG™
Beskrivning
200,8 Kalibreringsstandard B: Ag, Ba @ 10 μg/ml i 1 % HNO3
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Barium/Silver |
| CAS | 7440-39-3, 7440-22-4 |
| Metoder | ICP/ICP-MS |
| Analyt- eller komponentnamn | Barium/Silver |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Lösningsmedel eller matris | Utspäd HNO3 |
| Kvantitet | 100 ml |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Barium 10 μg/mL/Silver 10 μg/mL |