Läs mer
- Home
- Products
- Filter och filtrering
- Mekaniska silar
- RETSCH 200 dia. x 25mmH rostfritt stål testsikt
RETSCH 200 dia. x 25mmH rostfritt stål testsikt
Produktkod. 10005041 Handla allt Retsch Produkter
Change view
Porstorlek:
1 mm
1,18 mm
1,4 mm
1,7 mm
2 mm
2,36 mm
2,8 mm
3,35 mm
355μ m
4 mm
425μ m
4,75 mm
500μ m
5,6 mm
600μ m
6,3 mm
6,7 mm
710μ m
8 mm
850μ m
9,5 mm
11,2 mm
12,5 mm
13,2 mm
16 mm
19 mm
22,4 mm
25 mm
26,5 mm
31,5 mm
37,5 mm
45 mm
50 mm
53 mm
63 mm
75 mm
90 mm
100 mm
106 mm
125 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
40 product options available for selection
| Produktkod. | Porstorlek | Förpackningsstorlek |
|---|---|---|
| 10005041 | 850μ m | Varje |
| 10574682 | 1,18 mm | Varje |
| 10196261 | 1,4 mm | Varje |
| 10106271 | 1,7 mm | Varje |
| 10238781 | 125 mm | Varje |
| 10075001 | 12,5 mm | Varje |
| 10417771 | 100 mm | Varje |
| 10390662 | 106 mm | Varje |
| 10660282 | 11,2 mm | Varje |
| 10186831 | 13,2 mm | Varje |
| 10126931 | 16 mm | Varje |
| 10035041 | 19 mm | Varje |
| 10660272 | 1 mm | Varje |
| 10300292 | 2,36 mm | Varje |
| 10515072 | 2,8 mm | Varje |
| 10268641 | 22,4 mm | Varje |
| 10446431 | 25 mm | Varje |
| 10116271 | 2 mm | Varje |
| 10780853 | 26,5 mm | Varje |
| 10054921 | 3,35 mm | Varje |
| 10790853 | 31,5 mm | Varje |
| 10709132 | 4,75 mm | Varje |
| 10196021 | 355μ m | Varje |
| 10600102 | 425μ m | Varje |
| 10544112 | 37,5 mm | Varje |
| 10127221 | 45 mm | Varje |
| 10610282 | 4 mm | Varje |
| 10300342 | 5,6 mm | Varje |
| 10300722 | 500μ m | Varje |
| 10427201 | 50 mm | Varje |
| 10498151 | 6,7 mm | Varje |
| 10004961 | 6,3 mm | Varje |
| 10340862 | 600μ m | Varje |
| 10594682 | 63 mm | Varje |
| 10320772 | 53 mm | Varje |
| 10650282 | 8 mm | Varje |
| 10638571 | 75 mm | Varje |
| 10678751 | 90 mm | Varje |
| 10526222 | 9,5 mm | Varje |
| 10650272 | 710μ m | Varje |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 40 options available.
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Produktkod.
10005041
Leverantör
RETSCH
Leverantörsnummer
60.123.000850
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 1 Varje |
| Porstorlek | 850μ m |
| Typ | Testa sil |
| Certifikat och efterlevnad | ASTM E 11 |
| Material | Rostfritt stål |
| För användning med (utrustning) | Shaker AS 300 |
| Höjd (metrisk) | 25 mm |
| För användning med (applikation) | För separation, fraktionering, bestämning av partikelstorlek |
| Diameter (metrisk) Yttre | 200 mm |
| Rammaterial | Rostfritt stål |
| Mesh material | Rostfritt stål |
| Visa mer Visa mindre |