Läs mer
Linker Industrietechnik™ Testsil av rostfritt stål med PVC-svetsning, 200 Dia. x 50 mm Höjd
Produktkod. 11714379
Change view
Porstorlek:
250μ m
Produktkod. Porstorlek
11714379 250μ m
1 options
Produktkod. 11714379 Leverantör Linker Industrietechnik™ Leverantörsnummer 552.050.221038
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Siktar partiklar i ett brett spektrum av porstorlekar. Dessa testsilar av rostfritt stål har PVC-svetsning och en invändig höjd på 50 mm och en diameter på 200 mm.
  • Stativ i rostfritt stål med en invändig höjd på 50 mm
  • Diameter: 200 mm
  • Testsil i rostfritt stål
  • PVC-svetsning
  • Identifikationsnummer och intyg om överensstämmelse
  • Tål upp till temperaturer på 70 °C
Specifikationer
Kvantitet 1 vardera
Porstorlek 250μ m
Typ Testa sil
Certifikat och efterlevnad Överensstämmelse 2.1 EN 10 204 och ISO 3310-1. Huvudsortiment enl ISO 565 (mesh öppningar)
Material Rostfritt stål
Höjd (metrisk) 50mm
För användning med (applikation) För limning av aggregat, nötter, hasselnötter, frukt
Diameter (metrisk) Yttre 200 mm
Mesh material Rostfritt stål