Läs mer
Fisherbrand™ Nickel Chattaway Medium Spatlar
Produktkod. 11716607 Handla allt Fisherbrand Produkter
Längd (metrisk):
150 mm
180 mm
230 mm
270 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Produktkod. 11716607
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Ljus finish, bladet i ena änden platt och en 45 graders vinkel i den andra änden; dessa spatlar är idealiska för användning med ett brett utbud av föreningar i de flesta laboratoriemiljöer.
  • Nickel 200 spec (minimum 99.6% nickel content)
  • Ideal for use with a wide range of compound.Bright finish
  • Blade at one end flat, other end at 45° angle 
  • 'Micro weight' - centre barrel diameter 1.60mm
  • 'Medium weight' - centre barrel diameter 3.65mm
  • Long enough to protect user's hands from hot surfaces
Specifikationer
Kvantitet 5 Pk.
Produkttyp Spatula
Avsluta Bright
För användning med (applikation) For Structural Applications Where Resistance to Corrosion is Prime Consideration
Bredd (metrisk) kniv 10 mm
Temperatur (metrisk) Max 315°C
Material Nickel
Längd (metrisk) 270 mm