Läs mer
Fisherbrand™ Nickel Chattaway Medium Spatlar
Handla allt Fisherbrand Produkter
Längd (metrisk):
150 mm
180 mm
230 mm
270 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 5 Pk. |
| Produkttyp | Spatula |
| Avsluta | Bright |
| För användning med (applikation) | For Structural Applications Where Resistance to Corrosion is Prime Consideration |
| Bredd (metrisk) kniv | 10 mm |
| Temperatur (metrisk) Max | 315°C |
| Material | Nickel |
| Längd (metrisk) | 150 mm |