Läs mer
Fisherbrand™ Nickel Chattaway Medium Spatlar
Produktkod. 11824593 Handla allt Fisherbrand Produkter
Längd (metrisk):
150 mm
180 mm
230 mm
270 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Produktkod. 11824593
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ljus finish, bladet i ena änden platt och en 45 graders vinkel i den andra änden; dessa spatlar är idealiska för användning med ett brett utbud av föreningar i de flesta laboratoriemiljöer.
  • Nickel 200 spec (minst 99,6 % nickelinnehåll)
  • Idealisk för användning med ett brett utbud av sammansättning. Ljus finish
  • Bladet i ena änden platt, andra änden vid 45° vinkel
  • 'Mikrovikt' - centrumpipans diameter 1,60 mm
  • 'Mediumvikt' - centrumpipans diameter 3,65 mm
  • Tillräckligt lång för att skydda användarens händer från heta ytor
Specifikationer
Kvantitet 5 Pk.
Produkttyp Spatel
Avsluta Ljus
För användning med (applikation) För strukturella applikationer där motståndskraft mot korrosion är en viktig faktor
Bredd (metrisk) kniv 10 mm
Temperatur (metrisk) Max 315 °C
Material Nickel
Längd (metrisk) 180 mm