Läs mer
Fisherbrand™ Nickel Chattaway Medium Spatlar
Handla allt Fisherbrand Produkter
Längd (metrisk):
150 mm
180 mm
230 mm
270 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Beskrivning
- Nickel 200 spec (minst 99,6 % nickelinnehåll)
- Idealisk för användning med ett brett utbud av sammansättning. Ljus finish
- Bladet i ena änden platt, andra änden vid 45° vinkel
- 'Mikrovikt' - centrumpipans diameter 1,60 mm
- 'Mediumvikt' - centrumpipans diameter 3,65 mm
- Tillräckligt lång för att skydda användarens händer från heta ytor
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 5 Pk. |
| Produkttyp | Spatel |
| Avsluta | Ljus |
| För användning med (applikation) | För strukturella applikationer där motståndskraft mot korrosion är en viktig faktor |
| Bredd (metrisk) kniv | 10 mm |
| Temperatur (metrisk) Max | 315 °C |
| Material | Nickel |
| Längd (metrisk) | 230 mm |