Specifikationer
| Kvantitet | 5 Pk. |
| Produkttyp | Spatel |
| Avsluta | Ljus |
| För användning med (applikation) | För strukturella applikationer där motståndskraft mot korrosion är en viktig faktor |
| Bredd (metrisk) kniv | 4 mm |
| Temperatur (metrisk) Max | 315 °C |
| Material | Nickel |
| Längd (metrisk) | 130 mm |