Läs mer
Value Plastics 200-serien Slang Hullingar, armbåge
Produktkod. 30053622 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Förpackningsmängd:
25/Pk.
Produktkod. Förpackningsmängd
30053622 25/Pk.
1 options
Produktkod. 30053622 Leverantör Value Plastics Leverantörsnummer L230J2A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    752.00 SEK
    618.71 SEK / Paket med 25
    Save 133.29 SEK
    17% Av
Beräknad leverans: 30-11-2026
En säker anslutning under tryck med hullingar i 200-serien
Snabb och enkel montering och demontering utan behov av verktyg. Hullingförsedda åsar ger ett säkert grepp på insidan av flänsrör. Tillverkad av USP kompatibel PVDF
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ADCF;FDA;Icke-DEHP;Icke-ftalat;RoHS;USP
Förpackningsmängd 25/Pk.
Utloppsport Hose Barb Union
Steriliseringsmetod Gammastrålning, etylenoxid (EtO), E-stråle och autoklav
Form Armbåge
Varning: Denna produkt är inte godkänd eller avsedd för, och bör inte användas för, medicinska, kliniska, kirurgiska eller andra patientorienterade tillämpningar.