Beskrivning
Snabb och enkel montering och demontering utan behov av verktyg. Hullingförsedda åsar ger ett säkert grepp på insidan av flänsrör. Tillverkad av USP kompatibel polypropen
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ADCF;FDA;Icke-DEHP;Icke-ftalat;RoHS;USP |
| Förpackningsmängd | 25/Pk. |
| Utloppsport | Slang Barb Y |
| Steriliseringsmetod | Gammastrålning, etylenoxid (EtO), E-stråle och autoklav |
| Form | Y |
Varning: Denna produkt är inte godkänd eller avsedd för, och bör inte användas för, medicinska, kliniska, kirurgiska eller andra patientorienterade tillämpningar.