Läs mer
Brannan™ 200-seriens specifika vikt-hydrometrar
Produktkod. 15949330
Produktkod. 15949330 Leverantör Brannan™ Leverantörsnummer 10/500/0
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    281.45 SEK
    151.76 SEK / Paket med 1
    Save 129.69 SEK
    46% Av
Beräknad leverans: 08-12-2026
Jämför den relativa densiteten hos en given vätska med vattentätheten vid 15,6 °C (60 °F). Brannan™ 200-seriens hydrometrar med specifik tyngd tillverkas av sodaglas, stålballast och syntetisk vaxharts.
  • 250 mm i längd
  • Skalsubdivision 0,002
  • Noggrannhet på ±0,002 specifik vikt
  • Inkluderar skyddande plaströr
  • Tillgänglig justerad för antingen låg eller medelhög ytsträcka
  • Tillgänglig för många specifika viktområden
Specifikationer
Typ 200-seriens specifika vikt-hydrometrar
Beskrivning ISO 650, 916
Material Glas
För användning med (applikation) Låg ytspänning