Läs mer
Eppendorf™ 2000 μL polypropen 96-brunnars djupa brunnar PCR-plattor
BIOPHARMA
Produktkod. 10675413 Handla allt Eppendorf Produkter
Change view
Färg:
Gult
Klart
Vitt
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
Paket med 80
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
10675413 Klart Paket med 20
10245983 Vitt Paket med 80
10063712 Gult Paket med 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10675413 Leverantör Eppendorf™ Leverantörsnummer 0030501330
I lager
Lägg i varukorgen
Kombinera en ny brunnsdesign med ett sofistikerat färgkodningssystem för enkel läsning och orientering. Brunnsgeometrin hos Eppendorf™ 2000 L μpolypropen 96-brunnars djupa brunnar PCR-plattor tillåter höghastighetspipettering utan stänk, utmärkt blandning och höghastighetscentrifugering, vilket påskyndar dina manuella och automatiserade arbetsprocesser.
  • Uppfyll alla aktuella SBS , IVD, EN ISO 9001/2/3 och EN 13485 riktlinjer.
  • Recovermax - konkav brunnsform med rund botten med slätade kanter
  • Optitrack - färginramade tallrikar med alfanumerisk märkning
  • Hög kemikalieresistens
  • G-safe - högsta centrifugeringsstabilitet
  • LoBind - fri från ytbeläggning t.ex. silikon
  • Fri från DNA, DNas, RNas och PCR* inhibitor (PCR* rena)
  • LoBind Protein - minsta proteinförlust (mindre än 3 % BSA 1 g/μml)
  • LoBind DNA - mindre än 1% förlust av DNA/RNA vid låga koncentrationer och kritiska förhållanden (högt salt, korta DNA-fragment)
  • Autoklaveringsbar
  • Tillval med streckkod
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Formatera 96 brunnar
Array 8 x 12
Färg Klart
Material Polypropen
Antal Wells 96
Total volym (metrisk) Tja 2000μ L