Läs mer
Eppendorf™ 2000 μL steril polypropen 96-brunnars djupa brunnar PCR-plattor
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 10227512 Handla allt Eppendorf Produkter
Change view
Färg:
Blått
Gult
Klart
Vitt
Förpackning:
10 påsar x 8 tallrikar
5 påsar x 4 tallrikar
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
Paket med 80
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Förpackning unitSize
10227512 Blått 5 påsar x 4 tallrikar Paket med 20
10165412 Klart 5 påsar x 4 tallrikar Paket med 20
10359192 Gult 5 påsar x 4 tallrikar Paket med 20
10052143 Vitt 10 påsar x 8 tallrikar Paket med 80
10267462 Vitt 5 påsar x 4 tallrikar Paket med 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10227512 Leverantör Eppendorf™ Leverantörsnummer 0030502345
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
PCR-plattor, fria från DNA, DNas, RNas och PCR-hämmare
Dessa plattor kombinerar en ny brunnsdesign med ett sofistikerat färgkodningssystem för enkel läsning och orientering. Brunnsgeometrin tillåter höghastighetspipettering utan stänk, utmärkt blandning och höghastighetscentrifugering, vilket accelererar dina manuella och automatiserade arbetsprocesser. De nya polypropenplattorna uppfyller alla nuvarande SBS , IVD, EN ISO 9001/2/3 och EN 13485 riktlinjer.
  • Recovermax - konkav brunnsform med rund botten med slätade kanter
  • Optitrack - färginramade tallrikar med alfanumerisk märkning
  • Hög kemikalieresistens
  • G-safe - högsta centrifugeringsstabilitet
  • Fri från DNA, DNas, RNas och PCR* inhibitor (PCR* rena)
  • Autoklaveringsbar
  • Tillval med streckkod
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Formatera 96 brunnar
Array 8 x 12
Förpackning 5 påsar x 4 tallrikar
Färg Blått
Material Polypropen
Antal Wells 96
Sterilitet Sterila