Läs mer
Thermo Scientific™ 2000mL BIOS Swinging Bucket Rotorer
Produktkod. 15550194 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kapacitet:
2000 ml
6 x 2000 ml
8 x 2000 ml
Inkluderar:
Oval hink (set om 2)
Rotor, ovala hinkar, 2000 ml flaskor
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet Inkluderar unitSize
15550194 6 x 2000 ml Rotor, ovala hinkar, 2000 ml flaskor Varje
15500204 8 x 2000 ml Rotor, ovala hinkar, 2000 ml flaskor Varje
15570194 2000 ml Oval hink (set om 2) Paket med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15550194 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 75003962
Den unika kapaciteten på 8 x 2000mL (16L). Thermo Scientific™ 2000mL BIOS svängande skopa rotorer förbättrar produktiviteten för dina bioprocessingsmetoder.
Thermo Scientific™ 2000mL BIOS swinging skoprotorer är designade för användning med Thermo Scientific™ Sorvall™ BIOS 16 bioprocesscentrifug. Rotorn, hinkarna och flaskorna som tillhandahålls som en uppsättning har konstruerats för att förenkla driften av centrifugen samtidigt som produktiviteten maximeras.
Uppnå effektiv och pålitlig provbearbetning med följande funktioner:
  • 6 x 2000mL (12L) kapacitet vid 4 700 max rpm (7 187 xg max RCF) drift;
  • 8 x 2000 ml (16 L) kapacitet vid 3 900 max rpm (5 374 xg max RCF) drift
  • Lättanvänd innovativ 2000 ml hink och flaska med bred munsdesign kräver ingen bro och är resistenta mot 1000 cykler
  • Thermo Scientific™ Eco-Spin™ vindrutan ger energibesparingar på upp till 60 % jämfört med icke-vindruta rotorer
  • Kompatibel med Thermo Scientific™ Auto-Lid™ och Auto-ID™ möjliggör omedelbar locköppning, förvaring och rotoridentifiering som sparar tid och skyddar integriteten hos dina prover
  • 2 års garanti
Uppgradera till Thermo Scientific™ Dura-Coat™ hinkar med nickelbeläggning för att förbättra skyddet mot korrosion på grund av fukt, kemikalier eller alkaliska lösningar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Rotorkropp i rostfritt stål, aluminiumvindruta och skopa, polypropenflaska
Typ Svängande skoprotor
Kapacitet 6 x 2000 ml
Max. RCF 7,187 x g
Max. Hastighet 4,700 rpm
För användning med (utrustning) Thermo Scientific Sorvall BIOS 16 Centrifuge
Inkluderar Rotor, ovala hinkar, 2000 ml flaskor