Läs mer
Thermo Scientific™ 2000mL BIOS Swinging Bucket Rotorer
Produktkod. 15570194 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kapacitet:
2000 mL
6 x 2000 mL
8 x 2000 mL
Inkluderar:
Oval Bucket (set of 2)
Rotor, Oval Buckets, 2000 mL Bottles
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
Produktkod. 15570194
Brand: Thermo Scientific™ 75003964
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Den unika kapaciteten på 8 x 2000mL (16L). Thermo Scientific™ 2000mL BIOS svängande skopa rotorer förbättrar produktiviteten för dina bioprocessingsmetoder.
Thermo Scientific™ 2000mL BIOS swinging skoprotorer är designade för användning med Thermo Scientific™ Sorvall™ BIOS 16 bioprocesscentrifug. Rotorn, hinkarna och flaskorna som tillhandahålls som en uppsättning har konstruerats för att förenkla driften av centrifugen samtidigt som produktiviteten maximeras.
Uppnå effektiv och pålitlig provbearbetning med följande funktioner:
  • 6 x 2000mL (12L) kapacitet vid 4 700 max rpm (7 187 xg max RCF) drift;
  • 8 x 2000 ml (16 L) kapacitet vid 3 900 max rpm (5 374 xg max RCF) drift
  • Lättanvänd innovativ 2000 ml hink och flaska med bred munsdesign kräver ingen bro och är resistenta mot 1000 cykler
  • Thermo Scientific™ Eco-Spin™ vindrutan ger energibesparingar på upp till 60 % jämfört med icke-vindruta rotorer
  • Kompatibel med Thermo Scientific™ Auto-Lid™ och Auto-ID™ möjliggör omedelbar locköppning, förvaring och rotoridentifiering som sparar tid och skyddar integriteten hos dina prover
  • 2 års garanti
Uppgradera till Thermo Scientific™ Dura-Coat™ hinkar med nickelbeläggning för att förbättra skyddet mot korrosion på grund av fukt, kemikalier eller alkaliska lösningar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Svängande skoprotor
Kapacitet 2000 mL
För användning med (utrustning) 2000 mL rotorsats för svängande skopor
Inkluderar Oval Bucket (set of 2)