Läs mer
KGW Isotherm™ 2000mL Blue Metal Dewar Bärkolv med handtag
Produktkod. 10370571
Change view
Kapacitet (metrisk):
2 l
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
10370571 2 l
1 options
Produktkod. 10370571 Leverantör KGW Isotherm™ Leverantörsnummer 10613
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2907.92 SEK
    2783.87 SEK / Paket med 1
    Save 124.05 SEK
    4% Av
Beräknad leverans: 28-08-2026
Specifikationer
Diameter (metrisk) Yttre 120mm
För användning med (applikation) Kylning av små prover, Lagring: flytande kväve (LN2), torris (CO2) andra kylmedel
Höjd (metrisk) Inre 290mm
Höjd (metrisk) 345mm
Inkluderar Sidogrepp
Kapacitet (metrisk) 2 l
Diameter (metrisk) Inre 100 mm
Material Borsilikatglas