Läs mer
- Home
- Products
- Filter och filtrering
- Mekaniska silar
- Endecotts™ Testsil av rostfritt stål, 200 mm dia.
Endecotts™ Testsil av rostfritt stål, 200 mm dia.
Produktkod. 10022524
Change view
Porstorlek:
20μ m
32μ m
38μ m
45μ m
50μ m
53μ m
63μ m
75μ m
90μ m
1 mm
1,18 mm
125μ m
1,4 mm
1,7 mm
180μ m
2 mm
212μ m
2,36 mm
250μ m
300μ m
3,35 mm
425μ m
600μ m
850μ m
900μ m
28 mm
35,5 mm
40 mm
50 mm
71 mm
106 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10000
Varje
43 product options available for selection
| Produktkod. | Porstorlek | Förpackningsstorlek |
|---|---|---|
| 10022524 | 90μ m | Varje |
| 11597474 | 1,18 mm | Varje |
| 11567474 | 1,7 mm | Varje |
| 11587474 | 1,4 mm | Varje |
| 10644415 | 1,4 mm | Varje |
| 10092184 | 180μ m | Varje |
| 11547434 | 106 mm | Varje |
| 11634762 | 125μ m | Varje |
| 11527474 | 2,36 mm | Varje |
| 11654762 | 1 mm | Varje |
| 11517524 | 20μ m | Varje |
| 10022044 | 20μ m | - |
| 15641694 | 212μ m | Varje |
| 11577494 | 212μ m | Varje |
| 12065240 | 212μ m | - |
| 15651694 | 250μ m | Varje |
| 10566544 | 250μ m | Varje |
| 10265254 | 2 mm | Varje |
| 11587464 | 3,35 mm | Varje |
| 11597514 | 32μ m | Varje |
| 10133734 | 32μ m | - |
| 11557444 | 35,5 mm | Varje |
| 11577444 | 28 mm | Varje |
| 11577514 | 38μ m | Varje |
| 10769045 | 38μ m | - |
| 10114214 | 45μ m | - |
| 11557514 | 45μ m | Varje |
| 10585574 | 40 mm | Varje |
| 11527444 | 50 mm | Varje |
| 10613865 | 53μ m | - |
| 11537514 | 53μ m | Varje |
| 11507484 | 900μ m | Varje |
| 12971985 | 600μ m | - |
| 11587434 | 71 mm | Varje |
| 10443394 | 850μ m | Varje |
| 11597504 | 75μ m | Varje |
| 10134214 | 75μ m | - |
| 11577504 | 90μ m | Varje |
| 11517514 | 63μ m | Varje |
| 10452084 | 63μ m | - |
| 11547514 | 50μ m | Paket med 10000 |
| 10235494 | 300μ m | - |
| 12981985 | 425μ m | - |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 43 options available.
This item is not returnable.
View return policy
Product Code.
10022524
Supplier
Endecotts™
Supplier No.
200SIW.090
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
Beräknad leverans: 13-11-2026
Logga inför att se lagersaldo.
Logga inför att se lagersaldo.
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable.
View return policy
Description
Fullhöjdstestsilar ger alla typer av laboratorieprovtagning och partikelstorleksanalys. Endecotts™ Testsilar av rostfritt stål, 200 mm dia. följa ISO 3310-1 / BS410 standarder.
- Precisionsram i rostfritt stål (säkerställer konsekvent kapsel)
- Mesh i rostfritt stål
- Exakt bländare i enlighet med ISO 3310-1 / BS410
- Naturlig filé (fritt flöde av prov)
- Helt förseglad (ingen spricka för att förlora material)
- Jämnt spänt nät (säkerställer noggrann analys)
- Säker kant (stor radie gör den bekväm att hantera)
- Serienummer (säkerställer full spårbarhet)
Specifications
Specifications
| Kvantitet | 1 st |
| Porstorlek | 90μ m |
| Produkttyp | Testa sil |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 3310-1 / BS410 |
| Diameter (engelska) Yttre | 7,87 tum |
| Material | Rostfritt stål |
| Höjd (metrisk) | 50 mm |
| För användning med (applikation) | För alla typer av laboratorieprovtagning och partikelstorleksanalys |
| Diameter (metrisk) Yttre | 200 mm |
| Rammaterial | Rostfritt stål |
| Mesh material | Rostfritt stål |
| Show More Show Less |