Läs mer
- Home
- Products
- Filter och filtrering
- Mekaniska silar
- Endecotts™ Testsil av rostfritt stål, 200 mm dia.
Endecotts™ Testsil av rostfritt stål, 200 mm dia.
Produktkod. 10114214
Change view
Porstorlek:
20μ m
32μ m
38μ m
45μ m
50μ m
53μ m
63μ m
75μ m
90μ m
1 mm
1,18 mm
125μ m
1,4 mm
1,7 mm
180μ m
2 mm
212μ m
2,36 mm
250μ m
300μ m
3,35 mm
425μ m
600μ m
850μ m
900μ m
28 mm
35,5 mm
40 mm
50 mm
71 mm
106 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10000
Varje
43 product options available for selection
| Produktkod. | Porstorlek | unitSize |
|---|---|---|
| 10114214 | 45μ m | - |
| 11597474 | 1,18 mm | Varje |
| 11567474 | 1,7 mm | Varje |
| 11587474 | 1,4 mm | Varje |
| 10644415 | 1,4 mm | Varje |
| 10092184 | 180μ m | Varje |
| 11547434 | 106 mm | Varje |
| 11634762 | 125μ m | Varje |
| 11527474 | 2,36 mm | Varje |
| 11654762 | 1 mm | Varje |
| 11517524 | 20μ m | Varje |
| 10022044 | 20μ m | - |
| 15641694 | 212μ m | Varje |
| 11577494 | 212μ m | Varje |
| 12065240 | 212μ m | - |
| 15651694 | 250μ m | Varje |
| 10566544 | 250μ m | Varje |
| 10265254 | 2 mm | Varje |
| 11587464 | 3,35 mm | Varje |
| 11597514 | 32μ m | Varje |
| 10133734 | 32μ m | - |
| 11557444 | 35,5 mm | Varje |
| 11577444 | 28 mm | Varje |
| 11577514 | 38μ m | Varje |
| 10769045 | 38μ m | - |
| 11557514 | 45μ m | Varje |
| 10585574 | 40 mm | Varje |
| 11527444 | 50 mm | Varje |
| 10613865 | 53μ m | - |
| 11537514 | 53μ m | Varje |
| 11507484 | 900μ m | Varje |
| 12971985 | 600μ m | - |
| 11587434 | 71 mm | Varje |
| 10443394 | 850μ m | Varje |
| 11597504 | 75μ m | Varje |
| 10134214 | 75μ m | - |
| 11577504 | 90μ m | Varje |
| 10022524 | 90μ m | Varje |
| 11517514 | 63μ m | Varje |
| 10452084 | 63μ m | - |
| 11547514 | 50μ m | Paket med 10000 |
| 10235494 | 300μ m | - |
| 12981985 | 425μ m | - |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 43 options available.
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Produktkod.
10114214
Leverantör
Endecotts™
Leverantörsnummer
200SIW.045
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
-
2702.21 SEK
2283.07 SEK / Paket med 1
Save 419.14 SEK
15% Av
Beräknad leverans: 31-08-2026
Logga inför att se lagersaldo.
Logga inför att se lagersaldo.
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
Fullhöjdstestsilar ger alla typer av laboratorieprovtagning och partikelstorleksanalys. Endecotts™ Testsilar av rostfritt stål, 200 mm dia. följa ISO 3310-1 / BS410 standarder.
- Precisionsram i rostfritt stål (säkerställer konsekvent kapsel)
- Mesh i rostfritt stål
- Exakt bländare i enlighet med ISO 3310-1 / BS410
- Naturlig filé (fritt flöde av prov)
- Helt förseglad (ingen spricka för att förlora material)
- Jämnt spänt nät (säkerställer noggrann analys)
- Säker kant (stor radie gör den bekväm att hantera)
- Serienummer (säkerställer full spårbarhet)
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 1 Varje |
| Porstorlek | 45μ m |
| Typ | Testa sil |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 3310-1 / BS410 |
| Material | Rostfritt stål |
| Höjd (metrisk) | 50mm |
| För användning med (applikation) | För alla typer av laboratorieprovtagning och partikelstorleksanalys |
| Diameter (metrisk) Yttre | 200 mm |
| Rammaterial | Rostfritt stål |
| Mesh material | Rostfritt stål |