Läs mer
Endecotts™ Testsil av rostfritt stål, 200 mm dia.
Porstorlek:
20μ m
32μ m
38μ m
45μ m
50μ m
53μ m
63μ m
75μ m
90μ m
1 mm
1,18 mm
125μ m
1,4 mm
1,7 mm
180μ m
2 mm
212μ m
2,36 mm
250μ m
300μ m
3,35 mm
425μ m
600μ m
850μ m
900μ m
28 mm
35,5 mm
40 mm
50 mm
71 mm
106 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10000
Varje
Beskrivning
Fullhöjdstestsilar ger alla typer av laboratorieprovtagning och partikelstorleksanalys. Endecotts™ Testsilar av rostfritt stål, 200 mm dia. följa ISO 3310-1 / BS410 standarder.
- Precisionsram i rostfritt stål (säkerställer konsekvent kapsel)
- Mesh i rostfritt stål
- Exakt bländare i enlighet med ISO 3310-1 / BS410
- Naturlig filé (fritt flöde av prov)
- Helt förseglad (ingen spricka för att förlora material)
- Jämnt spänt nät (säkerställer noggrann analys)
- Säker kant (stor radie gör den bekväm att hantera)
- Serienummer (säkerställer full spårbarhet)
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 1 st |
| Porstorlek | 71 mm |
| Typ | Testa sil |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 3310-1 / BS410 |
| Material | Rostfritt stål |
| Höjd (metrisk) | 50 mm |
| För användning med (applikation) | För alla typer av laboratorieprovtagning och partikelstorleksanalys |
| Diameter (metrisk) Yttre | 200 mm |
| Rammaterial | Rostfritt stål |
| Mesh material | Rostfritt stål |