Läs mer
Endecotts™ Testsil av rostfritt stål, 200 mm dia.
Produktkod. 12981985
Change view
Porstorlek:
20μ m
32μ m
38μ m
45μ m
50μ m
53μ m
63μ m
75μ m
90μ m
1 mm
1,18 mm
125μ m
1,4 mm
1,7 mm
180μ m
2 mm
212μ m
2,36 mm
250μ m
300μ m
3,35 mm
425μ m
600μ m
850μ m
900μ m
28 mm
35,5 mm
40 mm
50 mm
71 mm
106 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10000
Varje
43 product options available for selection
Product selection table with 43 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Porstorlek Förpackningsstorlek
12981985 425μ m -
11597474 1,18 mm Varje
11567474 1,7 mm Varje
11587474 1,4 mm Varje
10644415 1,4 mm Varje
10092184 180μ m Varje
11547434 106 mm Varje
11634762 125μ m Varje
11527474 2,36 mm Varje
11654762 1 mm Varje
11517524 20μ m Varje
10022044 20μ m -
15641694 212μ m Varje
11577494 212μ m Varje
12065240 212μ m -
15651694 250μ m Varje
10566544 250μ m Varje
10265254 2 mm Varje
11587464 3,35 mm Varje
11597514 32μ m Varje
10133734 32μ m -
11557444 35,5 mm Varje
11577444 28 mm Varje
11577514 38μ m Varje
10769045 38μ m -
10114214 45μ m -
11557514 45μ m Varje
10585574 40 mm Varje
11527444 50 mm Varje
10613865 53μ m -
11537514 53μ m Varje
11507484 900μ m Varje
12971985 600μ m -
11587434 71 mm Varje
10443394 850μ m Varje
11597504 75μ m Varje
10134214 75μ m -
11577504 90μ m Varje
10022524 90μ m Varje
11517514 63μ m Varje
10452084 63μ m -
11547514 50μ m Paket med 10000
10235494 300μ m -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 43 options available.
43 options
Produktkod. 12981985 Leverantör Endecotts™ Leverantörsnummer 200SIW.425
Beräknad leverans: 19-10-2026
Fullhöjdstestsilar ger alla typer av laboratorieprovtagning och partikelstorleksanalys. Endecotts™ Testsilar av rostfritt stål, 200 mm dia. följa ISO 3310-1 / BS410 standarder.
  • Precisionsram i rostfritt stål (säkerställer konsekvent kapsel)
  • Mesh i rostfritt stål
  • Exakt bländare i enlighet med ISO 3310-1 / BS410
  • Naturlig filé (fritt flöde av prov)
  • Helt förseglad (ingen spricka för att förlora material)
  • Jämnt spänt nät (säkerställer noggrann analys)
  • Säker kant (stor radie gör den bekväm att hantera)
  • Serienummer (säkerställer full spårbarhet)
Specifikationer
Kvantitet 1 st
Porstorlek 425μ m
Produkttyp Sikt
Certifikat och efterlevnad ISO 3310-1 / BS410
Höjd (metrisk) 50 mm
amerikansk standard Nr 40
Diameter (metrisk) Yttre 200 mm
Rammaterial Rostfritt stål
Skärmstorlek 40 Mesh
Mesh material Rostfritt stål
Silnummer 40