Läs mer
Fisherbrand™ Testsil av rostfritt stål med vävt trådnät
Produktkod. 11507542 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Porstorlek:
20μ m
25μ m
32μ m
38μ m
45μ m
53μ m
63μ m
75μ m
90μ m
1,00 mm
106μ m
1,18 mm
125μ m
1,40 mm
150μ m
1,70 mm
180μ m
2 mm
212μ m
2,36 mm
250μ m
2,80 mm
300μ m
3,35 mm
355μ m
425μ m
500μ m
600μ m
710μ m
852μ m
Förpackningsstorlek:
Varje
30 product options available for selection
Product selection table with 30 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Porstorlek Förpackningsstorlek
11507542 1,70 mm Varje
11537542 1,00 mm Varje
11567552 106μ m Varje
11557552 125μ m Varje
11547552 150μ m Varje
11597532 2 mm Varje
11527552 212μ m Varje
11517552 250μ m Varje
11527562 38μ m Varje
11587542 425μ m Varje
11517562 45μ m Varje
11507552 300μ m Varje
11577542 500μ m Varje
11507562 53μ m Varje
11567542 600μ m Varje
11597552 63μ m Varje
11557542 710μ m Varje
11587552 75μ m Varje
11547542 852μ m Varje
11577552 90μ m Varje
11557562 20μ m Varje
11547562 25μ m Varje
11537562 32μ m Varje
11597542 355μ m Varje
11567532 3,35 mm Varje
11577532 2,80 mm Varje
11587532 2,36 mm Varje
11537552 180μ m Varje
11517542 1,40 mm Varje
11527542 1,18 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 30 options available.
30 options
Artikelnummer. 11507542
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    670.00 SEK
    554.69 SEK / Paket med 1
    Save 115.31 SEK
    17% Av
Alle Werbeaktionen anzeigen
Beräknad leverans: 15-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Tillverkad av rostfritt stål och finns i en mängd olika storlekar. Fisherbrand™ Testsil av rostfritt stål med vävt trådnät har en diameter på 200 mm.
Testsilar med 100 mm och 200 mm diameter med ram i rostfritt stål och vävt trådnät. Levereras med intyg om överensstämmelse och registreringskort. Ytterligare maskstorlekar och diametersilar tillgängliga - kontakta kundtjänst för mer information.
Spezifikation
Kvantitet 1 vardera
Porstorlek 1,70 mm
Produkttyp Sil
Certifikat och efterlevnad Intyg om överensstämmelse, BS 410: Del 1: 2000, ISO 3310: Del 1: 2000
Material Rostfritt stål
Inkluderar Intyg om överensstämmelse och registreringskort
Diameter (metrisk) Yttre 200 mm
Rammaterial Rostfritt stål
Mesh material Vävd tråd
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.