Läs mer
Fisherbrand™ Testsil av rostfritt stål med vävt trådnät
Produktkod. 11577542 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Porstorlek:
20μ m
25μ m
32μ m
38μ m
45μ m
53μ m
63μ m
75μ m
90μ m
1,00 mm
106μ m
1,18 mm
125μ m
1,40 mm
150μ m
1,70 mm
180μ m
2 mm
212μ m
2,36 mm
250μ m
2,80 mm
300μ m
3,35 mm
355μ m
425μ m
500μ m
600μ m
710μ m
852μ m
Förpackningsstorlek:
Varje
30 product options available for selection
Product selection table with 30 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Porstorlek Förpackningsstorlek
11577542 500μ m Varje
11537542 1,00 mm Varje
11567552 106μ m Varje
11557552 125μ m Varje
11547552 150μ m Varje
11597532 2 mm Varje
11527552 212μ m Varje
11517552 250μ m Varje
11527562 38μ m Varje
11587542 425μ m Varje
11517562 45μ m Varje
11507552 300μ m Varje
11507562 53μ m Varje
11567542 600μ m Varje
11597552 63μ m Varje
11557542 710μ m Varje
11587552 75μ m Varje
11547542 852μ m Varje
11577552 90μ m Varje
11557562 20μ m Varje
11547562 25μ m Varje
11537562 32μ m Varje
11597542 355μ m Varje
11567532 3,35 mm Varje
11577532 2,80 mm Varje
11587532 2,36 mm Varje
11537552 180μ m Varje
11507542 1,70 mm Varje
11517542 1,40 mm Varje
11527542 1,18 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 30 options available.
30 options
Produktkod. 11577542
Spotlight-erbjudanden
Använd kampanjkoden 28038
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av rostfritt stål och finns i en mängd olika storlekar. Fisherbrand™ Testsil av rostfritt stål med vävt trådnät har en diameter på 200 mm.
Testsilar med 100 mm och 200 mm diameter med ram i rostfritt stål och vävt trådnät. Levereras med intyg om överensstämmelse och registreringskort. Ytterligare maskstorlekar och diametersilar tillgängliga - kontakta kundtjänst för mer information.
Specifikationer
Kvantitet 1 vardera
Porstorlek 500μ m
Produkttyp Sil
Certifikat och efterlevnad Del 1: 2000, ISO 3310 : Del 1 : 2000, BS410
Material Rostfritt stål
Inkluderar Intyg om överensstämmelse och registreringskort
Diameter (metrisk) Yttre 200 mm
Rammaterial Rostfritt stål
Mesh material Vävd tråd