Läs mer
Fisherbrand™ 203.2 dia. x 50.8mmH Stainless Steel Test Sieve, ISO Certificate, Micrometer Pore Sizes
Handla allt Fisherbrand Produkter
Porstorlek:
63 μm
Förpackningsstorlek:
Varje
Tekniske data
Tekniske data
| Kvantitet | 1Each |
| Porstorlek | 63 μm |
| Typ | Test Sieve |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 3310/1 |
| Material | Stainless Steel |
| För användning med (utrustning) | Shaker AS 300 |
| Höjd (metrisk) | 50.8 mm |
| För användning med (applikation) | For separation, fractioning, particle size determination |
| Diameter (metrisk) Yttre | 203.2 mm |
| Rammaterial | Stainless Steel |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion