Läs mer
- Home
- Products
- Filter och filtrering
- Mekaniska silar
- RETSCH 203,2 dia. x 50,8 mmH testsikt i rostfritt stål, ISO Certifikat, Porstorlek: 10 mm och större
RETSCH 203,2 dia. x 50,8 mmH testsikt i rostfritt stål, ISO Certifikat, Porstorlek: 10 mm och större
Produktkod. 10024971 Handla allt Retsch Produkter
Change view
Porstorlek:
10 mm
11,20 mm
12,50 mm
13,20 mm
14 mm
16 mm
18 mm
19 mm
20 mm
22,40 mm
25 mm
26,50 mm
28 mm
31,50 mm
35,50 mm
37,50 mm
40 mm
45 mm
50 mm
53 mm
56 mm
63 mm
71 mm
75 mm
80 mm
90 mm
100 mm
106 mm
112 mm
125 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
30 product options available for selection
| Produktkod. | Porstorlek | Förpackningsstorlek |
|---|---|---|
| 10024971 | 19 mm | Varje |
| 10340812 | 106 mm | Varje |
| 10085071 | 11,20 mm | Varje |
| 10729892 | 112 mm | Varje |
| 10729702 | 100 mm | Varje |
| 10487001 | 10 mm | Varje |
| 10156411 | 12,50 mm | Varje |
| 10487571 | 125 mm | Varje |
| 10209171 | 13,20 mm | Varje |
| 10729322 | 18 mm | Varje |
| 10320292 | 14 mm | Varje |
| 10506032 | 22,40 mm | Varje |
| 10690452 | 25 mm | Varje |
| 10064931 | 16 mm | Varje |
| 10600112 | 20 mm | Varje |
| 10126701 | 26,50 mm | Varje |
| 10136701 | 31,50 mm | Varje |
| 10085001 | 28 mm | Varje |
| 10055051 | 37,50 mm | Varje |
| 10760473 | 35,50 mm | Varje |
| 10146931 | 40 mm | Varje |
| 10065051 | 45 mm | Varje |
| 10147121 | 50 mm | Varje |
| 10466431 | 53 mm | Varje |
| 10466621 | 56 mm | Varje |
| 10044911 | 63 mm | Varje |
| 10761623 | 71 mm | Varje |
| 10137171 | 75 mm | Varje |
| 10610642 | 90 mm | Varje |
| 10004941 | 80 mm | Varje |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 30 options available.
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Produktkod.
10024971
Leverantör
RETSCH
Leverantörsnummer
60.149.019000
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 1 Varje |
| Porstorlek | 19 mm |
| Produkttyp | Testa sil |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 3310/1 |
| Material | Rostfritt stål |
| För användning med (utrustning) | Shaker AS 300 |
| Höjd (metrisk) | 50.8mm |
| För användning med (applikation) | För separation, fraktionering, bestämning av partikelstorlek |
| Diameter (metrisk) Yttre | 203.2 mm |
| Rammaterial | Rostfritt stål |
| Mesh material | Rostfritt stål |
| Visa mer Visa mindre |