Läs mer
RETSCH 203,2 dia. x 50,8 mmH testsikt i rostfritt stål, ISO Certifikat, Porstorlek: 10 mm och större
Produktkod. 10044911 Handla allt Retsch Produkter
Change view
Porstorlek:
10 mm
11,20 mm
12,50 mm
13,20 mm
14 mm
16 mm
18 mm
19 mm
20 mm
22,40 mm
25 mm
26,50 mm
28 mm
31,50 mm
35,50 mm
37,50 mm
40 mm
45 mm
50 mm
53 mm
56 mm
63 mm
71 mm
75 mm
80 mm
90 mm
100 mm
106 mm
112 mm
125 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
30 product options available for selection
Product selection table with 30 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Porstorlek Förpackningsstorlek
10044911 63 mm Varje
10340812 106 mm Varje
10085071 11,20 mm Varje
10729892 112 mm Varje
10729702 100 mm Varje
10487001 10 mm Varje
10156411 12,50 mm Varje
10487571 125 mm Varje
10209171 13,20 mm Varje
10729322 18 mm Varje
10024971 19 mm Varje
10320292 14 mm Varje
10506032 22,40 mm Varje
10690452 25 mm Varje
10064931 16 mm Varje
10600112 20 mm Varje
10126701 26,50 mm Varje
10136701 31,50 mm Varje
10085001 28 mm Varje
10055051 37,50 mm Varje
10760473 35,50 mm Varje
10146931 40 mm Varje
10065051 45 mm Varje
10147121 50 mm Varje
10466431 53 mm Varje
10466621 56 mm Varje
10761623 71 mm Varje
10137171 75 mm Varje
10610642 90 mm Varje
10004941 80 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 30 options available.
30 options
Produktkod. 10044911 Leverantör RETSCH Leverantörsnummer 60.149.063000
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Specifikationer
Kvantitet 1 Varje
Porstorlek 63 mm
Typ Testa sil
Certifikat och efterlevnad ISO 3310/1
Material Rostfritt stål
För användning med (utrustning) Shaker AS 300
Höjd (metrisk) 50.8mm
För användning med (applikation) För separation, fraktionering, bestämning av partikelstorlek
Diameter (metrisk) Yttre 203.2 mm
Rammaterial Rostfritt stål
Mesh material Rostfritt stål