Läs mer
- Home
- Products
- Filter och filtrering
- Mekaniska silar
- RETSCH 203,2 dia. x 50,8 mmH testsikt i rostfritt stål, ISO Certifikat, Porstorlek: Under 10 mm
RETSCH 203,2 dia. x 50,8 mmH testsikt i rostfritt stål, ISO Certifikat, Porstorlek: Under 10 mm
Produktkod. 10035071 Handla allt Retsch Produkter
Change view
Porstorlek:
1 mm
1,12 mm
1,18 mm
1,25 mm
1,40 mm
1,60 mm
1,70 mm
1,80 mm
2 mm
2,24 mm
2,36 mm
2,50 mm
2,80 mm
3,15 mm
3,35 mm
3,55 mm
4 mm
4,50 mm
4,75 mm
5 mm
5,60 mm
6,30 mm
6,70 mm
7,10 mm
8 mm
9 mm
9,50 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
27 product options available for selection
| Produktkod. | Porstorlek | Förpackningsstorlek |
|---|---|---|
| 10035071 | 1,18 mm | Varje |
| 10660082 | 1,12 mm | Varje |
| 10781423 | 1,40 mm | Varje |
| 10370332 | 1,25 mm | Varje |
| 10249211 | 1,60 mm | Varje |
| 10535452 | 1,70 mm | Varje |
| 10535642 | 1,80 mm | Varje |
| 10004911 | 2,24 mm | Varje |
| 10166071 | 1 mm | Varje |
| 10457961 | 2,36 mm | Varje |
| 10390522 | 2,50 mm | Varje |
| 10467961 | 2,80 mm | Varje |
| 10545642 | 2 mm | Varje |
| 10610272 | 3,15 mm | Varje |
| 10146601 | 3,35 mm | Varje |
| 10700283 | 4,75 mm | Varje |
| 10620272 | 4,50 mm | Varje |
| 10630272 | 5 mm | Varje |
| 10516222 | 3,55 mm | Varje |
| 10380762 | 5,60 mm | Varje |
| 10106651 | 4 mm | Varje |
| 10760853 | 6,30 mm | Varje |
| 10208931 | 6,70 mm | Varje |
| 10524302 | 7,10 mm | Varje |
| 10186311 | 9,50 mm | Varje |
| 10416431 | 8 mm | Varje |
| 10279021 | 9 mm | Varje |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 27 options available.
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Produktkod.
10035071
Leverantör
RETSCH
Leverantörsnummer
60.149.001180
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 1 Varje |
| Porstorlek | 1,18 mm |
| Produkttyp | Testa sil |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 3310/1 |
| Material | Rostfritt stål |
| För användning med (utrustning) | Shaker AS 300 |
| Höjd (metrisk) | 50.8mm |
| För användning med (applikation) | För separation, fraktionering, bestämning av partikelstorlek |
| Diameter (metrisk) Yttre | 203.2 mm |
| Rammaterial | Rostfritt stål |
| Mesh material | Rostfritt stål |
| Visa mer Visa mindre |