Läs mer
Endecotts™ Testsil av rostfritt stål, 8 tum dia.
Produktkod. 11326030
Change view
Porstorlek:
106μ m
250μ m
425μ m
500μ m
Förpackningsstorlek:
Paket med 16
Varje
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Porstorlek unitSize
11326030 250μ m Varje
11532005 106μ m Paket med 16
10758855 106μ m Varje
10441734 500μ m Varje
11541995 500μ m Paket med 16
11551995 425μ m Paket med 16
10759235 425μ m -
11581995 250μ m Paket med 16
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 11326030 Leverantör Endecotts™ Leverantörsnummer 008SAW.250
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Testsilar av rostfritt stål i full höjd erbjuder alla typer av laboratorieprovtagning och partikelstorleksanalys. Endecotts™ Testsil av rostfritt stål, 8 tum dia. följer ASTM 11 standarder
  • Precisionsram i rostfritt stål (säkerställer konsekvent kapsel)
  • Mesh i rostfritt stål
  • Exakt bländare i enlighet med ISO 3310-1 / BS410
  • Naturlig filé (fritt flöde av prov)
  • Helt förseglad (ingen spricka för att förlora material)
  • Jämnt spänt nät (säkerställer noggrann analys)
  • Säker kant (stor radie gör den bekväm att hantera)
  • Serienummer (säkerställer full spårbarhet)
Specifications
Kvantitet 1 Varje
Porstorlek 250μ m
Typ Testa sil
Certifikat och efterlevnad ISO 3310-1/BS 410-1 EN 9001 (QMAS)
Material Rostfritt stål, Mässing
Höjd (metrisk) 50/25mm
För användning med (applikation) För alla typer av laboratorieprovtagning och partikelstorleksanalys
Diameter (metrisk) Yttre 203 mm
Mesh material Rostfritt stål