Läs mer
HUBER Isolerat badkar i rostfritt stål 208B
Beskrivning
Isolerat rostfritt badkar 208B, 8,5L
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 8.5 L |
| Temperaturområde | 200 °C |
| Modell | 208 B |