missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

20Alfa-Acetoxy-5Beta-gravidan-3Alfa-ol-d5, TRC

Produktkod. 30328197
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.5 mg
1 mg
2.5 mg
Förpackningsstorlek:
2.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30328197 1 mg -
30322475 2.5 mg 2.5mg
30309472 0.5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30328197 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA1651521MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 20alpha-Acetoxy-5beta-pregnan-3alpha-ol-d5
Molekylformel C23H33D5O3
Kvantitet 1 mg
Synonym 20a-Acetoxy-5b-pregnan-3a-ol-d5
InChI formel InChI=1S/C23H38O3/c1-14(26-15(2)24)19-7-8-20-18-6-5-16-13-17(25)9-11-22(16,3)21(18)10-12-23(19,20)4/h14,16-21,25H,5-13H2,1-4H3/t14-,16+,17+,18-,19+,20-,21-,22-,23+/m0/s1/i1D3,14D,19D
LEDER O[C@@H]1CC[C@@]2(C)[C@@](CC[C@]3([H])[C@]2([H])CC[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]4([2H])[C@]([2H])(C([2H])([2H])[2H])OC(C)=O)([H])C1
IUPAC-namn (S)-1-((3R,5R,8R,9S,10S,13S,14S,17S)-3-hydroxy-10,13-dimetylhexadekahydro-1H-cyklopenta[a]fenantren-17-yl-17-d)etyl-1,2,2,2,2-d4 acetat
Molekylvikt (g/mol) 367.58
Formel vikt 367.58
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.