Läs mer
20alpha-Dihydro Pregnenolone 3-Sulfate Sodium Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 20alpha-Dihydro Pregnenolone 3-Sulfate Sodium Salt |
| CAS | 131320-06-4 |
| Molekylformel | C21 H33 O5 S . Na |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | (3β,20S)-Pregn-5-ene-3,20-diol 3-(Hydrogen Sulfate) Sodium, Pregn-5-ene-3β,20α-diol 3-(Hydrogen Sulfate) Sodium, 5-Pregnene-20α-ol 3β-Sulfate Sodium, Dihydropregnenolone 3-Sulfate Sodium, Pregnenediol Sulfate Sodium |
| InChI formel | InChI=1S/C21H34O5S.Na/c1-13(22)17-6-7-18-16-5-4-14-12-15(26-27(23,24)25)8-10-20(14,2)19(16)9-11-21(17,18)3;/h4,13,15-19,22H,5-12H2,1-3H3,(H,23,24,25);/q;+1/p-1/t13-,15+,16-,17?,18-,19-,20-,21+;/m0./s1 |
| LEDER | [Na+].C[C@H](O)C1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@@H](CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C)OS(=O)(=O)[O-] |
| IUPAC-namn | sodium;[(3R,8S,9S,10R,13S,14S)-17-[(1S)-1-hydroxyethyl]-10,13-dimethyl-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-yl] sulfate |
| Molekylvikt (g/mol) | 420.538 |
| Formel vikt | 420.195 |