Läs mer
20Beta-Dihydrocortisol 21-Acetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 20beta-Dihydrocortisol 21-Acetate |
| CAS | 66774-49-0 |
| Molekylformel | C23H34O6 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 11beta,17,20beta,21-Tetrahydroxypregn-4-en-3-one 21-Acetate, (11beta,20R)-21-(Acetyloxy)-11,17,20-trihydroxy-pregn-4-en-3-one |
| InChI formel | InChI=1S/C23H34O6/c1-13(24)29-12-19(27)23(28)9-7-17-16-5-4-14-10-15(25)6-8-21(14,2)20(16)18(26)11-22(17,23)3/h10,16-20,26-28H,4-9,11-12H2,1-3H3/t16-,17-,18-,19+,20+,21-,22-,23-/m0/s1 |
| LEDER | CC(=O)OC[C@@H](O)[C@@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3[C@@H](O)C[C@]12C |
| IUPAC-namn | [(2R)-2-[(8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-11,17-dihydroxy-10,13-dimethyl-3-oxo-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2-hydroxyethyl] acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 406.51 |
| Formel vikt | 406.2355 |