missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

20Beta-Dihydrokortison, TRC

Produktkod. 30004730
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30004730 50 mg
30136905 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30004730 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD45004550MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 116-59-6
Molekylformel C21 H30 O5
Molekylvikt (g/mol) 362.46
Synonym Pregn-4-ene-3,11-dione, 17,20,21-trihydroxy-, (20R)-, Pregn-4-ene-3,11-dione, 17,20β,21-trihydroxy- (6CI,8CI), (20R)-17,20,21-Trihydroxypregn-4-ene-3,11-dione, 17,20β,21-Trihydroxypregn-4-ene-3,11-dione, 17α,20β,21-Trihydroxy-4-pregnene-3,11-dione, 20β-Dihydrocortisone, 20β-Hydroxycortisone, Pregn-4-en-17α,20β,21-triol-3,11-dione, Pregn-4-ene-17α,20β,21-triol-3,11-dione, Reichstein's substance U
IUPAC-namn (8S,9S,10R,13S,14S,17R)-17-[(1R)-1,2-dihydroxyethyl]-17-hydroxy-10,13-dimetyl-1,2,6,7,8,9,12,14,15,16-dekahydrocyklopenta[a]fenantren-3,11-dione
LEDER C[C@]12CCC(=O)C=C1CC[C@H]3[C@@H]4CC[C@](O)([C@H](O)CO)[C@@]4(C)CC(=O)[C@H]23

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 20beta-Dihydrocortisone
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C21H30O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h9,14-15,17-18,22,25-26H,3-8,10-11H2,1-2H3/t14-,15-,17+,18+,19-,20-,21-/m0/s1
Formel vikt 362.2093
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.