Läs mer
20Beta-Dihydrokortison, TRC
Produktkod. 30136905
Change view
Kvantitet:
50 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30136905 500 mg
30004730 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30136905 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD450045500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 116-59-6
Molekylformel C21 H30 O5
Molekylvikt (g/mol) 362.46
Synonym Pregn-4-ene-3,11-dione, 17,20,21-trihydroxy-, (20R)-, Pregn-4-ene-3,11-dione, 17,20β,21-trihydroxy- (6CI,8CI), (20R)-17,20,21-Trihydroxypregn-4-ene-3,11-dione, 17,20β,21-Trihydroxypregn-4-ene-3,11-dione, 17α,20β,21-Trihydroxy-4-pregnene-3,11-dione, 20β-Dihydrocortisone, 20β-Hydroxycortisone, Pregn-4-en-17α,20β,21-triol-3,11-dione, Pregn-4-ene-17α,20β,21-triol-3,11-dione, Reichstein's substance U
IUPAC-namn (8S,9S,10R,13S,14S,17R)-17-[(1R)-1,2-dihydroxyethyl]-17-hydroxy-10,13-dimetyl-1,2,6,7,8,9,12,14,15,16-dekahydrocyklopenta[a]fenantren-3,11-dione
LEDER C[C@]12CCC(=O)C=C1CC[C@H]3[C@@H]4CC[C@](O)([C@H](O)CO)[C@@]4(C)CC(=O)[C@H]23
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 20beta-Dihydrocortisone
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C21H30O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h9,14-15,17-18,22,25-26H,3-8,10-11H2,1-2H3/t14-,15-,17+,18+,19-,20-,21-/m0/s1
Formel vikt 362.2093
Procent renhet >95%