Läs mer
20beta-Dihydrodydrogesterone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 20beta-Dihydrodydrogesterone |
| CAS | 4243-73-6 |
| Molekylformel | C21 H30 O2 |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | (9beta,10alpha,20R)-20-Hydroxypregna-4,6-dien-3-one, 20beta-Hydroxy-9beta,10alpha-pregna-4,6-dien-3-one |
| InChI formel | InChI=1S/C21H30O2/c1-13(22)17-6-7-18-16-5-4-14-12-15(23)8-10-20(14,2)19(16)9-11-21(17,18)3/h4-5,12-13,16-19,22H,6-11H2,1-3H3/t13-,16+,17-,18+,19-,20-,21-/m1/s1 |
| LEDER | C[C@@H](O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3C=CC4=CC(=O)CC[C@@]4(C)[C@@H]3CC[C@]12C |
| IUPAC-namn | (8S,9R,10S,13S,14S,17S)-17-[(1R)-1-hydroxyethyl]-10,13-dimethyl-1,2,8,9,11,12,14,15,16,17-decahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 314.462 |
| Formel vikt | 314.225 |