missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

20Beta-Dihydroprogesterone, TRC

Produktkod. 30132666
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30132666 100 mg
30006913 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30132666 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD449750100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 145-15-3
Molekylformel C21 H32 O2
Molekylvikt (g/mol) 316.48
Synonym (20R)-20-Hydroxypregn-4-en-3-one, Progesterone Imp. C (EP), Pregn-4-en-3-one, 20-hydroxy-, (20R)-, Pregn-4-en-3-one, 20β-hydroxy- (8CI), (20R)-20-Hydroxypregn-4-en-3-one, 20β-Dihydroprogesterone, 20β-Hydroxy-δ4-pregnen-3-one, 20β-Hydroxypregn-4-en-3-one, 20β-Hydroxyprogesterone, 20β-Progerol, 4-Pregnene-20β-ol-3-one, Pregn-4-en-20β-ol-3-one, Pregn-4-ene-20β-hydroxy-3-one, Progesterol-20β, δ4-Pregnen-20β-ol-3-one, δ4-Pregnene-20β-ol-3-one
IUPAC-namn (8S,9S,10R,13S,14S,17S)-17-[(1R)-1-hydroxyethyl]-10,13-dimethyl-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one
LEDER C[C@@H](O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C

Specifikationer

Kemiskt namn eller material (20R)-20-Hydroxypregn-4-en-3-one
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C21H32O2/c1-13(22)17-6-7-18-16-5-4-14-12-15(23)8-10-20(14,2)19(16)9-11-21(17,18)3/h12-13,16-19,22H,4-11H2,1-3H3/t13-,16+,17-,18+,19+,20+,21-/m1/s1
Formel vikt 316.2402
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.