Läs mer
20beta-Hydroxy Prednisone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 20-beta-Hydroxy Prednisone |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H28O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h5,7,9,14-15,17-18,22,25-26H,3-4,6,8,10-11H2,1-2H3/t14-,15-,17+,18+,19-,20-,21-/m0/s1 |
| Formel vikt | 360.1937 |
| Procent renhet | >95% |