Läs mer
Fisherbrand™ 20 mm Crimp Cap
Produktkod. 11885010 Handla allt Fisherbrand Produkter
Färg:
Blålackerad
Blålackerad
Grönlackerad
Guldlackerad
Klarlackad
Rödlackerad
Vanlig
Typ:
Avrivbar krympkapsyl i mitten
Komplett avrivbar Crimp Cap
Krymplock för mitthål
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Produktkod. 11885010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Krympförslutningar av aluminium ger en säker läckagebeständig tätning.
  • 20mm
  • aluminum Cap
  • Aluminum seals must be applied with a crimping tool
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Vanlig
Diameter (metrisk) Yttre 20 mm
Material Aluminum
Kvantitet 100
Typ Avrivbar krympkapsyl i mitten
Stängningsstorlek ND20